Wichtige Dokumente
QBD10852
dPEG®12-SATA (S-acetyl-dPEG®12-NHS ester)
Synonym(e):
alpha-[2-(acetylthio)ethyl]-omega-[3-[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]-3-oxopropoxy]poly(oxy-1,2-ethanediyl)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: monofunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCSC(C)=O)ON1C(CCC1=O)=O
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)