Wichtige Dokumente
QBD10785
Biotin-dPEG®23-MAL
Synonym(e):
Polyethylene glycol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Biotinylations
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: monofunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(CCCCC1SCC(N2)C1NC2=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN3C(C=CC3=O)=O)=O
InChI
1S/C65H119N5O28S/c71-60(4-2-1-3-59-64-58(57-99-59)68-65(75)69-64)66-8-11-76-13-15-78-17-19-80-21-23-82-25-27-84-29-31-86-33-35-88-37-39-90-41-43-92-45-47-94-49-51-96-53-55-98-56-54-97-52-50-95-48-46-93-44-42-91-40-38-89-36-34-87-32-30-85-28-26-83-24-22-81
InChIKey
YUDZHUVXVXAVNG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
QBD10785-100MG | 4061832878096 |
QBD10785-25MG | 4061832878102 |