Wichtige Dokumente
QBD10555
MAL-dPEG ®36-TFP ester
Synonym(e):
Polyethylene glycol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)OC2=C(C(F)=CC(F)=C2F)F
InChI
1S/C88H156F4N2O41/c89-80-79-81(90)87(92)88(86(80)91)135-85(98)4-7-99-9-11-101-13-15-103-17-19-105-21-23-107-25-27-109-29-31-111-33-35-113-37-39-115-41-43-117-45-47-119-49-51-121-53-55-123-57-59-125-61-63-127-65-67-129-69-71-131-73-75-133-77-78-134-76-74-1
InChIKey
LGZUQDODRGAHMQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)