Wichtige Dokumente
QBD10306
m-dPEG®12-TFP ester
Synonym(e):
Polyethylene glycol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: monofunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC1=C(C(F)=CC(F)=C1F)F)=O
InChI
1S/C32H52F4O14/c1-38-4-5-40-8-9-42-12-13-44-16-17-46-20-21-48-24-25-49-23-22-47-19-18-45-15-14-43-11-10-41-7-6-39-3-2-29(37)50-32-30(35)27(33)26-28(34)31(32)36/h26H,2-25H2,1H3
InChIKey
UAXYHAYTVZIGED-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)