Wichtige Dokumente
QBD10303
m-dPEG®24-TFP ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: monofunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(OC1=C(C(F)=CC(F)=C1F)F)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)