Wichtige Dokumente
P9906
Poly(ethylenglycol)bis(amin)
average MN 3,400, cross-linking reagent carboxyl reactive, amine
Synonym(e):
O,O′-Bis-(2-aminoethyl)-polyethylenglykol, PEG-Diamin, Polyoxyethylenbis(amin)
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Poly(ethylenglycol)bis(amin), average Mn 3400
Form
powder
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mn 3400
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Ω-Ende
amine
α-Ende
amine
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: homobifunctional
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NCCOCCOCCN
InChI
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
InChIKey
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?