Merck
JKA12010
Sigma-Aldrich
NH2-PEG-NH2
Amine PEG4 Amine, monodisperse
Synonym(e):
Polyethylene glycol
About This Item
Lineare Formel:
NH2(CH2CH2O)3CH2CH2NH2
UNSPSC-Code:
51171641
NACRES:
NA.23
Produktbezeichnung
NH2-PEG4-NH2,
Form
solid
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Rechtliche Hinweise
Product of JenKem Technology
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)