Merck
P75903
Sigma-Aldrich
3-Pyrrolin
65%
Synonym(e):
2,5-Dihydropyrrol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H7N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
69.11
Beilstein:
103173
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Konzentration
65%
Brechungsindex
n20/D 1.46 (lit.)
bp
90-91 °C/748 mmHg (lit.)
Dichte
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1NCC=C1
InChI
1S/C4H7N/c1-2-4-5-3-1/h1-2,5H,3-4H2
InChIKey
JVQIKJMSUIMUDI-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Remainder pyrrolidine
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-0.4 °F
Flammpunkt (°C)
-18 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)