Wichtige Dokumente
377112
3-Pyrrolin
95%
Synonym(e):
2,5-Dihydropyrrol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.46 (lit.)
bp
90-91 °C/748 mmHg (lit.)
Dichte
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C1NCC=C1
InChI
1S/C4H7N/c1-2-4-5-3-1/h1-2,5H,3-4H2
InChIKey
JVQIKJMSUIMUDI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-0.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-18 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?