Wichtige Dokumente
P67609
4-Pyridylcarbinol N-Oxid
98%
Synonym(e):
4-Pyridinmethanol-N-oxid
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.13
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
124-127 °C (lit.)
SMILES String
OCc1cc[n+]([O-])cc1
InChI
1S/C6H7NO2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,8H,5H2
InChIKey
ZJGXPKKVSNSGRJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?