Wichtige Dokumente
P66203
trans-3-(3-Pyridyl)acrylsäure
99%
Synonym(e):
3-Pyridinacrylsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
232-235 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[H]\C(=C(\[H])c1cccnc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H7NO2/c10-8(11)4-3-7-2-1-5-9-6-7/h1-6H,(H,10,11)/b4-3+
InChIKey
VUVORVXMOLQFMO-ONEGZZNKSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)