Wichtige Dokumente
P53373
Propylisocyanat
99%
Synonym(e):
1-Isocyanatopropane, 1-Propyl isocyanate, n-Propyl isocyanate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.394 (lit.)
bp
83-84 °C (lit.)
Dichte
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCN=C=O
InChI
1S/C4H7NO/c1-2-3-5-4-6/h2-3H2,1H3
InChIKey
OQURWGJAWSLGQG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
32.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
HPLC Analysis of Isocyanates on Titan™ C18