Merck
P2926
Sigma-Aldrich
Kaliumtetrathionat
Synonym(e):
Tetrathionsäure-Dikaliumsalz
About This Item
Lineare Formel:
KOSO2SSSO3K
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.45
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay:
≥98.0% (titration)
Form:
powder
Assay
≥98.0% (titration)
Qualitätsniveau
Form
powder
Dichte
2.96 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)SSS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O6S4/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChIKey
UVTKHPSJNFFIDG-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Kalium- tetrathionat ist ein Kaliumsalz der Tetrathionsäure. Kalium- tetrathionat liegt in der Regel als weißer oder cremefarbener kristalliner Feststoff vor. Es ist wasserlöslich. Wir bieten es für Forschungszwecke an mit einer Reinheit von ≥ 98 %. Es handelt sich um ein Schwefelsäuredimer, das durch eine Disulfidbrücke gebildet wird. Es wird häufig im Bereich der Mikrobiologie als Bestandteil für Tetrathionat-Bouillon verwendet.
Anwendung
Kaliumtetrathionat, K2S4O6​, wird in der Forschung und Entwicklung (F&E) häufig eingesetzt, insbesondere im Bereich der Chemie und Biologie. Einige wichtige Verwendungsmöglichkeiten sind Folgende: Bei chemischen Reaktionen wirkt es als Oxidationsmittel. Es reduziert schnell zu Thiosulfat und stellt so ein nützliches Reduktionsmittel in einer Vielzahl von Redoxsystemen dar. Es kann als Reagenz in analytischen Methoden zur Bestimmung von wenigen Verbindungen verwendet werden. Beispiel: die iodometrische Bestimmung von Iodspuren in einer Lösung. In der Materialwissenschaft kann es bei der Synthese schwefelhaltiger Materialien oder in Korrosionsuntersuchungen an Metallen durch schwefelhaltige Verbindungen angewendet werden. In einer Studie wurde es zur Prüfung von Spannungsrisskorrosionen in thermomechanisch verarbeiteten Mikrostrukturen verwendet. Es wurde als Vorläufer für stromlose Vergoldungslösungen eingesetzt, die in Leiterplatten zum Schutz vor Nickelkorrosion verwendet werden. Katalyse: Aufgrund seiner Integration in Redoxprozesse kann es in einigen chemischen Reaktionen für katalytische oder cokatalytische Zwecke eingesetzt werden. Umweltstudien: Es findet Anwendung in Umweltstudien, z. B. bei der Quantifizierung von Schwefelverbindungen in Boden-, Wasser- und Luftproben. In der Biologie kann Kaliumtetrathionat als Reagenz in Untersuchungen des Schwefelstoffwechsels bei Mikroorganismen verwendet werden. Es wurde in Studien zu mikrobiellen Schwefeloxidationswegen verwendet. In der Textilindustrie dient es als Bleichmittel. Kaliumtetrathionat (K2S4O6) kann als Energiequelle für die Batch-Kultivierung von Acidithiobacillus caldus verwendet werden. K2S4O6 kann als Additiv (Porenverhütungsmittel) zur Herstellung einer Elektrolytzusammensetzung für die Galvanisierung von Cu-Sn-Legierungen verwendet werden. Es kann zudem zur Untersuchung der Adsorptionskonkurrenz von Blei und Schwefel auf Nickel in sauren wässrigen Medien eingesetzt werden. K2S4O6 wird gegenüber anderen Schwefelspezies bevorzugt, da es eine säurebeständige Quelle von S darstellt und keine großen Mengen H2S produziert.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zhanna Bugaytsova et al.
European journal of biochemistry, 271(2), 272-280 (2004-01-14)
The moderately thermophilic bacterium Acidithiobacillus caldus is found in bacterial populations in many bioleaching operations throughout the world. This bacterium oxidizes elemental sulfur and other reduced inorganic sulfur compounds as the sole source of energy. The purpose of this study
the crystal structure of Potassium tetrathionate, K2S4O6
Stewart JM and Szymanski JT
Acta Crystallographica, B35, 1971-1974 (1979)
David T Riglar et al.
Nature biotechnology, 35(7), 653-658 (2017-05-30)
Bacteria can be engineered to function as diagnostics or therapeutics in the mammalian gut but commercial translation of technologies to accomplish this has been hindered by the susceptibility of synthetic genetic circuits to mutation and unpredictable function during extended gut
Daniel B Grabarczyk et al.
PloS one, 12(3), e0173395-e0173395 (2017-03-04)
The Sox pathway found in many sulfur bacteria oxidizes thiosulfate to sulfate. Pathway intermediates are covalently bound to a cysteine residue in the carrier protein SoxYZ. We have used biochemical complementation by SoxYZ-conjugates to probe the identity of the intermediates
Kristina N-M Daeffler et al.
Molecular systems biology, 13(4), 923-923 (2017-04-05)
There is a groundswell of interest in using genetically engineered sensor bacteria to study gut microbiota pathways, and diagnose or treat associated diseases. Here, we computationally identify the first biological thiosulfate sensor and an improved tetrathionate sensor, both two-component systems