Wichtige Dokumente
P23806
1,4-Phenylendicetonitril
99%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C6H4(CH2CN)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
95-99 °C (lit.)
SMILES String
N#CCc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C10H8N2/c11-7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-12/h1-4H,5-6H2
InChIKey
FUQCKESKNZBNOG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?