Wichtige Dokumente
P13002
1,10-Phenanthrolin -monohydrochlorid Monohydrat
97%
Synonym(e):
1,10-Phenanthrolin -hydrochlorid Monohydrat, o-Phenanthrolin -hydrochlorid Monohydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
224-225 °C (lit.)
SMILES String
O.Cl.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2.ClH.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;/h1-8H;1H;1H2
InChIKey
NDLHUHRGAIHALB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?