MT51344761
Mettler Toledo Ionic Strength Adjuster
Calcium, perfectION™ ISE combination electrodes
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51344761
Volumen
475 mL
Allgemeine Beschreibung
Ionic strength adjuster (ISA) provides a constant background ionic strength for samples and standards.
Rechtliche Hinweise
perfectION is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)