MT51344760
Mettler Toledo Ionic Strength Adjuster
for Solid State Ion Selective Electrodes
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115600
NACRES:
NB.79
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51344760
Volumen
475 mL
Allgemeine Beschreibung
Ionic strength adjuster (ISA) provides a constant background ionic strength for samples and standards.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
MT51344760 | |
MT51344760-475ML | |
MT51344760-1EA |