Wichtige Dokumente
M67001
3-Methyl-2-pentanon
99%
Synonym(e):
Methyl-sec.-butylketon
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.4 (lit.)
bp
118 °C/758 mmHg (lit.)
Dichte
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC(C)C(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-4-5(2)6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChIKey
UIHCLUNTQKBZGK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
12 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?