Wichtige Dokumente
M39806
1-Methylcyclopenten
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C5H7CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
82.14
Beilstein:
1900640
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
bp
72 °C/754 mmHg (lit.)
Dichte
0.78 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1=CCCC1
InChI
1S/C6H10/c1-6-4-2-3-5-6/h4H,2-3,5H2,1H3
InChIKey
ATQUFXWBVZUTKO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
1-Methylcyclopentene can be used as:
- A probe molecule in the synthesis of alkenyl carbenium ions via adsorption on zeolite Y.
- A model olefin compound in the kinetic study of hydrogenation of olefins using various catalytic systems.
- A reactant to synthesize 1,2,3-trisubstituted benzocyclopentenes by reacting with β-disulfonyl iodonium ylides.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-2.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-19 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?