Wichtige Dokumente
M38214
1-Methylcyclohexanol
96%
Synonym(e):
1-Hydroxy-1-methylcyclohexane, 1-Methyl-1-cyclohexanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.4585 (lit.)
bp
168 °C/752 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
24-26 °C (lit.)
Dichte
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1(O)CCCCC1
InChI
1S/C7H14O/c1-7(8)5-3-2-4-6-7/h8H,2-6H2,1H3
InChIKey
VTBOTOBFGSVRMA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
154.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
68 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?