Wichtige Dokumente
M3933
2-Methylisoborneol -Lösung
~10 mg/mL in methanol, ≥98% (GC)
Synonym(e):
(1R-exo)-1,2,7,7-Tetramethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (GC)
Konzentration
~10 mg/mL in methanol
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)[C@](C)(O)C2
InChI
1S/C11H20O/c1-9(2)8-5-6-10(9,3)11(4,12)7-8/h8,12H,5-7H2,1-4H3/t8-,10-,11-/m1/s1
InChIKey
LFYXNXGVLGKVCJ-FBIMIBRVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- To prepare N-[(1R,2R,4R)-1,4,7,7-tetramethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl]acetamide by reacting with acetonitrile in the presence of boron trifluoride etherate.
- In the enantioselective total synthesis of geissoschizine as well as geissoschizol.
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
51.8 °F
Flammpunkt (°C)
11 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?