Merck
M25589
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-1-Tetralon
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.21
Beilstein:
972739
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
bp
171 °C/11 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
77-79 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc2C(=O)CCCc2c1
InChI
1S/C11H12O2/c1-13-9-5-6-10-8(7-9)3-2-4-11(10)12/h5-7H,2-4H2,1H3
InChIKey
MNALUTYMBUBKNX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable