Merck
LS100-DIE
Sigma-Aldrich
Serpentine Electrode Chip
LS100
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NB.61
Materialien
silica coating (SiO2)
Beschreibung
die layer thickness 300 nm SiO2
electrode layer thickness 60 nm gold
Leistungsmerkmale
electrode large serpentine
Hersteller/Markenname
LS100
die L × W × thickness
20 mm × 10 mm × 525 μm, silicon
Elektrodengröße
10 nm , chrome
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)