Merck
L370045
4-[(E)-({[4-(BENZYLOXY)PHENOXY]ACETYL}HYDRAZONO)METHYL]-2-METHOXYPHENYL 2-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C30H25ClN2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
544.997
MDL-Nummer: