Merck
L050084
Sigma-Aldrich
Cap B
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.51
Produktlinie
Proligo Reagents
Allgemeine Beschreibung
Cap B-Lösung enthält Tetrahydrofuran (THF), Pyridin und N-Methylimidazol (NMI). Sie wird bei der Verkappungsreaktion (Acetylierung) in situ mit Cap A-Lösung gemischt. Pyridin wird als milde Base angewendet, während NMI als starker Acylierungskatalysator wirkt.
Angaben zur Herstellung
Tetrahydrofuran/N-Methylimidazol/Pyridin 8/1/1 (v/v/v)
Sonstige Hinweise
Cap-B-Lösung, die Tetrahydrofuran (THF), Pyridin und N-Methylimidazol (NMI) enthält, wird während der Capping-Reaktion (Acetylierung) in situ mit Cap-A-Lösung gemischt. Pyridin wird als milde Base angewendet, während NMI als starker Acylierungskatalysator wirkt.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
6.1 °F
Flammpunkt (°C)
-14.4 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)