Wichtige Dokumente
JKA4105
HS-PEG1500-SH
average MN 1,500, cross-linking reagent thiol reactive
Synonym(e):
HS-PEG-SH, Polyethylene glycol, Thiol-PEG-Thiol
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
HS-PEG1500-SH, average Mn 1,500
Form
liquid
Mol-Gew.
average Mn 1,500
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: homobifunctional
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Highlighting existing and novel fabrication methods for both, solid and hydrogel-based scaffold for tissue engineering applications.