Wichtige Dokumente
565725
Poly(ethylene oxide)
average MN 10,000, 4-arm, thiol terminated, thiol reactive, >40 ppm DTT as stabilizer
Synonym(e):
Polyethylene oxide
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Poly(ethylenoxid), 4-armig, thiolterminiert, average Mn 10,000, contains >40 ppm DTT as stabilizer
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 10,000
Enthält
>40 ppm DTT as stabilizer
Eignung der Reaktion
reactivity: thiol reactive
mp (Schmelzpunkt)
51-56 °C (lit.)
Mw/Mn
<1.2
Polymerarchitektur
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?