JKA4077
Vinylsulfone-PEG-Vinylsulfone
average MN 5,000, cross-linking reagent thiol reactive
Synonym(e):
Vinylsulfone-PEG-Vinylsulfone, VS-PEG-VS
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Vinylsulfone-PEG5K-Vinylsulfone, average Mn 5,000
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 5,000
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: homobifunctional
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)