Wichtige Dokumente
I9760
Jodessigsäure N-Hydroxysuccinimid-Ester
for peptide synthesis
Synonym(e):
N-Hydroxysuccinimide iodoacetate, N-Iodoacetoxysuccinimide
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Jodessigsäure N-Hydroxysuccinimid-Ester, powder
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
Löslichkeit
DMF: 50 mg/mL
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
NHS ester
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(N1OC(CI)=O)CCC1=O
InChI
1S/C6H6INO4/c7-3-6(11)12-8-4(9)1-2-5(8)10/h1-3H2
InChIKey
VRDGQQTWSGDXCU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Vorsicht
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?