Wichtige Dokumente
I1804
Indan
95%
Synonym(e):
Hydrinden
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.537 (lit.)
bp
176 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−51 °C (lit.)
Dichte
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1Cc2ccccc2C1
InChI
1S/C9H10/c1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1/h1-2,4-5H,3,6-7H2
InChIKey
PQNFLJBBNBOBRQ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP1A2(1544)
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
129.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal