HAM202660
Hamilton® chromatography syringe, for Bruker/Varian/Chrompack GC Autosampler
model, 1002 LTN, cemented needle, volume × L 2.5 mL × 51 mm, needle gauge 22
Empfohlene Produkte
Materialien
Gastight syringe
Qualität
for chromatography
Leistungsmerkmale
autoclavable: no
model 1002 LTN, cemented needle
Hersteller/Markenname
Hamilton
Parameter
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
200 psig pressure
Kanüle ID × AD
0.41 mm × 0.72 mm
Kanülenstärke
22
Volumen × L
2.5 mL × 51 mm
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.