Merck
H58757
Sigma-Aldrich
8-Hydroxy-5-Chinolinsulfonsäure Hydrat
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H7NO4S · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.22 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
O.Oc1ccc(c2cccnc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C9H7NO4S.H2O/c11-7-3-4-8(15(12,13)14)6-2-1-5-10-9(6)7;/h1-5,11H,(H,12,13,14);1H2
InChIKey
WUXYGIQVWKDVTJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Pre- and post-column reagent for fluorescence detection of metal ions.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Fenxi Huaxue, 20, 638-638 (1992)
Chem. Abstr., 117, 103167y-103167y (1992)
Journal of Chromatography A, 671, 121-121 (1994)