Wichtige Dokumente
325333
3-Chlor-2-hydroxy-1-propansulfonsäure Natriumsalz Hydrat
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
256 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
sulfonic acid
SMILES String
O.[Na+].OC(CCl)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C3H7ClO4S.Na.H2O/c4-1-3(5)2-9(6,7)8;;/h3,5H,1-2H2,(H,6,7,8);;1H2/q;+1;/p-1
InChIKey
ZPFGAXXLEFTBEU-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- to prepare negatively charged probe particles to investigate effect of nanoporosity of cellulosic fibers on their streaming potential and their interactions with cationic polyelectrolytes
- to prepare surface-derivatized microcrystalline cellulose (MCC) particles having either a strong positive or a strong negative zeta potential
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?