Merck
H52201
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-4-Phenylpiperidin
99%
Synonym(e):
4-Phenyl-4-piperidinol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H15NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.24
Beilstein:
141577
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
157-161 °C (lit.)
SMILES String
OC1(CCNCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H15NO/c13-11(6-8-12-9-7-11)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,12-13H,6-9H2
InChIKey
KQKFQBTWXOGINC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Reactant for synthesis of:
  • Diaminotriazine hNav1.7 inhibitors
  • Selective σ−ligands
  • Glycogen synthase kinase-3β−inhibitors
  • Diphenylbutylpiperidines as cell autophagy inducers
  • Malonyl-coA decarboxylase inhibitors with antiobesity and antidiabetic activities
  • Selective dopamine D2 receptor antagonists
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)