Wichtige Dokumente
H146
4-Hydroxymephenytoin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(±)-5-Ethyl-5-(4-hydroxyphenyl)-3-methylimididazolidin-2,4-dion
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Löslichkeit
DMSO: >5 mg/mL
SMILES String
CCC1(NC(=O)N(C)C1=O)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C12H14N2O3/c1-3-12(8-4-6-9(15)7-5-8)10(16)14(2)11(17)13-12/h4-7,15H,3H2,1-2H3,(H,13,17)
InChIKey
OQPLORUDZLXXPD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- The drug effects on metabolization
- In vitro cytochrome P450 activity in microsomes
Analyte for electron-capture gas chromatography procedures
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?