Merck
GF99688549
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
foil, 6mm disks, 0.15mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI140300
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
annealed
foil (disks)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 996-885-49
Größe × Dicke
6 mm × 0.15 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF99688549-10EA4061829948979
GF99688549-20EA4061831000092
GF99688549-50EA4061831030778