Merck
GF79877783
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
10m wire, 1.0mm diameter, hard
Synonym(e):
NI145160
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 798-777-83
L × Durchm.
10 m × 1.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)