GF92879667
Hastelloy® X alloy, Ni49.5Cr22Fe18Mo9Co1W
200mm rod, 9.5mm diameter
Synonym(e):
NE077920
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 928-796-67
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF92879667-1EA | 4061825457031 |
GF92879667-2EA | 4061829978969 |