GF97896863
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), tube, outside diameter 1.2mm, L 1 m, wall thickness 0.3 mm
Synonym(e):
FP307012
Empfohlene Produkte
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 978-968-63
Länge
1 m
Wandstärke
0.3 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)