GF96283389
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
2m wire, 0.1mm diameter, as drawn
Synonym(e):
PT025120
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 962-833-89
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)