GF95232786
Polyetheretherketone
(PEEK), granule, 6 mm nominal granule size, weight 100 g
Synonym(e):
EK306300
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 952-327-86
Gewicht
100 g
Nominale Korngröße
6 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)