Merck
GF86468495
Polyetheretherketone, 30% Glass Fiber Reinforced
(PEEK - 30% GFR), granule, 6 mm nominal granule size, weight 50 g, condition high viscosity
Synonym(e):
EK326300
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 864-684-95
Gewicht
50 g
Nominale Korngröße
6 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)