GF94984666
Polyamide/Imide
(PAI), rod, diam. 12.7 mm, L 500 mm, brown
Synonym(e):
AM317980
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 949-846-66
Länge
500 mm
Durchmesser
12.7 mm
Farbe
brown
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)