GF94277010
Polysulfone
(PSU), rod, diam. 10 mm, L 100 mm, natural
Synonym(e):
SU347910
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 942-770-10
Länge
100 mm
Durchmesser
10 mm
Farbe
natural
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)