Merck
GF93064585
Polystyrene
(PS), film, thickness 0.125 mm, size 600 × 600 mm, clear clear
Synonym(e):
ST311125
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 930-645-85
Größe
600 × 600 mm
Dicke
0.125 mm
Farbe
clear clear
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF93064585-5EA4061825070407
GF93064585-1EA4061825070384
GF93064585-2EA4061825070391