GF70027286
Polystyrene
(PS), sheet, thickness 4 mm, size 300 × 300 mm, condition crystal
Synonym(e):
ST313400
Empfohlene Produkte
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 700-272-86
Größe
300 × 300 mm
Dicke
4 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)