Wichtige Dokumente
GF09629859
Germanium
sheet, 10x10mm, thickness 0.5mm, single crystal, -111, 100%
Synonym(e):
Germanium
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
100%
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 096-298-59
Widerstandsfähigkeit
53 Ω-cm, 20°C
bp
2830 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
937 °C (lit.)
Dichte
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ge]
InChI
1S/Ge
InChIKey
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)