Merck
GF92800548
Mangan
flake, 25 mm, weight 50 g, purity 99.95%
Synonym(e):
MN006201
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Mn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
54.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141724
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99.95%
Form
flakes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 928-005-48
Widerstandsfähigkeit
185 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
50 g
bp
1962 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1244 °C (lit.)
Dichte
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Mn]
InChI
1S/Mn
InChIKey
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)