GF91593670
Quartz - fused
tube, outside diameter 12.0 mm, length 500 mm, wall thickness 1.0 mm
Synonym(e):
SI617260
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101503
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 915-936-70
Länge
500 mm
AD
12.0 mm
Wandstärke
1.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF91593670-5EA | 4061821162762 |
GF91593670-1EA | 4061821162748 |
GF91593670-2EA | 4061821162755 |