Wichtige Dokumente
GF91515034
Silizium
rod, 50mm, diameter 3.15mm, single crystal - random orientation, 100%
Synonym(e):
Silizium
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
100%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 915-150-34
bp
2355 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1410 °C (lit.)
Dichte
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Si]
InChI
1S/Si
InChIKey
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)